Manganeso solución patrón, 10000 mg/L Mn en ácido nítrico 5% (de Mn) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14413.AD 14413.AE 14413.AP
14413.ADEA 98.8 EUR
14413.AD 14413.AE 14413.AP
Manganeso solución patrón, 10000 mg/L Mn en ácido nítrico 5% (de Mn) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de manganeso
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certificaciones: Trazable a NIST