Manganeso solución patrón, 1000 mg/L Mn en ácido nítrico 5% (de Mn) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
13826.AD
13826.AE
13826.AP
13826.ADEA
57.6
EUR
13826.AD
13826.AE
13826.AP
Manganeso solución patrón, 1000 mg/L Mn en ácido nítrico 5% (de Mn) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de manganeso
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certificaciones: Trazable a NIST