Manganeso solución patrón, 1000 mg/L Mn en ácido nítrico 5% (de Mn) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88078.AE
88078.AP
88078.AEEA
44.8
EUR
88078.AE
88078.AP
Manganeso solución patrón, 1000 mg/L Mn en ácido nítrico 5% (de Mn) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de manganeso
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certificaciones: Trazable a NIST