Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v) grado biotecnología
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
X205-450MLEA
109
EUR
X205-450ML
X205-950ML
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v) grado biotecnología
Chloroform : isoamyl alcohol
A premixed solution of 24 parts chloroform to 1 part isoamyl alcohol. Combined with phenol (1:1) for nucleic acid purification procedures.
Formula:
CHCl₃,C₅H₁₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
UN:
1888 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Specific Gravity (20 °C) | 1.446 - 1.463 g/ml |
Water (KF) | 0.1% |