Cromo solución patrón, 10000 mg/L Cr en ácido nítrico 5% (de Cr(NO₃)₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38722.AE
38722.AD
38722.AP
38722.AEEA
182
EUR
38722.AE
38722.AD
38722.AP
Cromo solución patrón, 10000 mg/L Cr en ácido nítrico 5% (de Cr(NO₃)₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cromo
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Certificaciones: Trazable a NIST