Cromo solución patrón, 1000 mg/L Cr en ácido nítrico 5% (de Cr(NO₃)₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38728.AD 38728.AE 38728.AP
38728.ADEA 82.3 EUR
38728.AD 38728.AE 38728.AP
Cromo solución patrón, 1000 mg/L Cr en ácido nítrico 5% (de Cr(NO₃)₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cromo
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certificaciones: Trazable a NIST