Magnesio solución patrón, 10000 mg/L Mg en ácido nítrico 5% (de Mg) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14430.AE
14430.AP
14430.AD
14430.AEEA
138
EUR
14430.AE
14430.AP
14430.AD
Magnesio solución patrón, 10000 mg/L Mg en ácido nítrico 5% (de Mg) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de magnesio
Molecular Formula: Mg In 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certificaciones: Trazable a NIST