Magnesio solución patrón, 1000 mg/L Mg en ácido nítrico 5% (de Mg) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13861.AD
13861.AE
13861.AP
13861.ADEA
59.8
EUR
13861.AD
13861.AE
13861.AP
Magnesio solución patrón, 1000 mg/L Mg en ácido nítrico 5% (de Mg) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de magnesio
Molecular Formula: Mg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certificaciones: Trazable a NIST