Magnesio solución patrón, 1000 mg/L Mg en ácido nítrico 5% (de Mg) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88077.AE
88077.AP
88077.AEEA
44.7
EUR
88077.AE
88077.AP
Magnesio solución patrón, 1000 mg/L Mg en ácido nítrico 5% (de Mg) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de magnesio
Molecular Formula: Mg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certificaciones: Trazable a NIST