Plata solución patrón, 10000 mg/L Ag en ácido nítrico 5% (de Ag) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14418.AE
14418.AD
14418.AP
14418.AEEA
186
EUR
14418.AE
14418.AD
14418.AP
Plata solución patrón, 10000 mg/L Ag en ácido nítrico 5% (de Ag) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de plata
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certificaciones: Trazable a NIST