Plata solución patrón, 1000 mg/L Ag en ácido nítrico 5% (de Ag) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13849.AD
13849.AE
13849.AP
13849.ADEA
63.6
EUR
13849.AD
13849.AE
13849.AP
Plata solución patrón, 1000 mg/L Ag en ácido nítrico 5% (de Ag) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de plata
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certificaciones: Trazable a NIST