Cloruro de hidrógeno 1 M in diethyl ether
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27125.AE
H27125.AP
H27125.AEEA
77.7
EUR
H27125.AE
H27125.AP
Cloruro de hidrógeno 1 M in diethyl ether
Cloruro de hidrógeno
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -40°(-40°F)
Refractive Index: 1.3535
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00011324
Formula:
HCl Densidad: 0,731 Pto. de inflamación: –40 °C (–40 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,I |