Cloruro de hidrógeno 2 N in diethyl ether, AcroSeal®, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
368471000 368478000
368471000.EA 139 EUR
368471000. 368478000.
Cloruro de hidrógeno 2 N in diethyl ether, AcroSeal®, puro
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
Densidad: 0,74 g/cm³
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1.90 to 2.20 N