Ácido sulfúrico 1.25 mol/l (2.5 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
MC312557.2500 MC312557.9010
PRLSMC312557.2500EA 0 EUR
PRLSMC312557.2500 PRLSMC312557.9010
Ácido sulfúrico 1.25 mol/l (2.5 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II