Dicloruro de ftaloílo ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 94%
CAS No.: 88-95-9
Molecular Formula: C8H4Cl2O2
Formula Weight: 203.03
Flash Point: 151°(304°F)
Refractive Index: 1.5680
Melting Point: 12°
Boiling Point: 276°
Beilstein Reference: 608200
Merck Reference: 14,7375
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000666
Formula:
C₈H₄Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 276 °C Pto. de fusión: 12 °C Densidad: 1,409 Pto. de inflamación: 151 °C (304 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000666 Núm. CAS: 88-95-9 EINECS: 201-869-0 UN: 3265 ADR: 8,II Índice Merck: 14,7375 |