Dicloruro de ftaloílo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21029.0050 8.21029.0250
8.21029.0050EA 38.8 EUR
8.21029.0050 8.21029.0250
Dicloruro de ftaloílo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dicloruro de ftaloílo
Formula: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203.02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000666
Núm. CAS: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 16 °C
Molar Mass 203.03 g/mol
Boiling Point 281 °C
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5684 (20 °C, 589 nm)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)