Dicloruro de ftaloílo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0405-25G P0405-500G P0405-100G
TCIAP0405-25GEA 16 EUR
TCIAP0405-25G TCIAP0405-500G TCIAP0405-100G
Dicloruro de ftaloílo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Dicloruro de ftaloílo
Formula: C₈H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 276°C
Pto. de inflamación: 151°C
Número MDL: MFCD00000666
Núm. CAS: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,07375
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cd26e55e1856cde595d5076c16561ed3f9d5c58&vid=8cd26e55e1856cde595d5076c16561ed3f9d5c58&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %