Cerio solución patrón, 10000 mg/L Ce en ácido nítrico 5% (de Ce) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14371.AD
14371.AE
14371.AP
14371.ADEA
94.7
EUR
14371.AD
14371.AE
14371.AP
Cerio solución patrón, 10000 mg/L Ce en ácido nítrico 5% (de Ce) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cerio
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certificaciones: Trazable a NIST