Cerio solución patrón, 1000 mg/L Ce en ácido nítrico 5% (de Ce) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13815.ADEA 57.8 EUR
13815.AD 13815.AE
Cerio solución patrón, 1000 mg/L Ce en ácido nítrico 5% (de Ce) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cerio
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certificaciones: Trazable a NIST