Cerio solución patrón, 1000 mg/L Ce en ácido nítrico 5% (de Ce) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
30520.AE 30520.AP
30520.AEEA 51.9 EUR
30520.AE 30520.AP
Cerio solución patrón, 1000 mg/L Ce en ácido nítrico 5% (de Ce) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cerio
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certificaciones: Trazable a NIST