Cobalto solución patrón, 10000 mg/L Co en ácido nítrico 5% (de Co) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14390.AD 14390.AE 14390.AP
14390.ADEA 105 EUR
14390.AD 14390.AE 14390.AP
Cobalto solución patrón, 10000 mg/L Co en ácido nítrico 5% (de Co) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cobalto
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certificaciones: Trazable a NIST