Cobalto solución patrón, 1000 mg/L Co en ácido nítrico 5% (de Co) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13828.AD 13828.AE 13828.AP
13828.ADEA 58.2 EUR
13828.AD 13828.AE 13828.AP
Cobalto solución patrón, 1000 mg/L Co en ácido nítrico 5% (de Co) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cobalto
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certificaciones: Trazable a NIST