Galio solución patrón, 1000 mg/L Ga en ácido nítrico 5% con trazas de ácido clorhídrico (de Ga) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13869.AE
13869.AD
13869.AP
13869.AEEA
103
EUR
13869.AE
13869.AD
13869.AP
Galio solución patrón, 1000 mg/L Ga en ácido nítrico 5% con trazas de ácido clorhídrico (de Ga) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de galio
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certificaciones: Trazable a NIST