Galio solución patrón, 1000 mg/L Ga en ácido nítrico 5% con trazas de ácido clorhídrico (de Ga) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88066.AE 88066.AP
88066.AEEA 56.2 EUR
88066.AE 88066.AP
Galio solución patrón, 1000 mg/L Ga en ácido nítrico 5% con trazas de ácido clorhídrico (de Ga) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de galio
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certificaciones: Trazable a NIST