Oro solución patrón, 10000 mg/L Au en ácido clorhídrico 20% (de Au) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14392.AD
14392.AE
14392.AP
14392.ADEA
415
EUR
14392.AD
14392.AE
14392.AP
Oro solución patrón, 10000 mg/L Au en ácido clorhídrico 20% (de Au) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de oro
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certificaciones: Trazable a NIST