Oro solución patrón, 1000 mg/L Au en ácido clorhídrico 20% (de Au) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13881.AE
13881.AD
13881.AP
13881.AEEA
201
EUR
13881.AE
13881.AD
13881.AP
Oro solución patrón, 1000 mg/L Au en ácido clorhídrico 20% (de Au) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de oro
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certificaciones: Trazable a NIST