Oro solución patrón, 1000 mg/L Au en ácido clorhídrico 20% (de Au) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88068.AP
88068.AE
88068.APEA
269
EUR
88068.AP
88068.AE
Oro solución patrón, 1000 mg/L Au en ácido clorhídrico 20% (de Au) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de oro
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certificaciones: Trazable a NIST