Indio solución patrón, 10000 mg/L In en ácido nítrico 5% (de In) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14411.AD
14411.AE
14411.AP
14411.ADEA
150
EUR
14411.AD
14411.AE
14411.AP
Indio solución patrón, 10000 mg/L In en ácido nítrico 5% (de In) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de indio
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Traceable to NIST
Certificaciones: Trazable a NIST