Indio solución patrón, 1000 mg/L In en ácido nítrico 5% (de In) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13846.AD
13846.AE
13846.AP
13846.ADEA
83.1
EUR
13846.AD
13846.AE
13846.AP
Indio solución patrón, 1000 mg/L In en ácido nítrico 5% (de In) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de indio
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Certificaciones: Trazable a NIST