Indio solución patrón, 1000 mg/L In en ácido nítrico 5% (de In) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88071.AE
88071.AP
88071.AEEA
56.3
EUR
88071.AE
88071.AP
Indio solución patrón, 1000 mg/L In en ácido nítrico 5% (de In) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de indio
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Certificaciones: Trazable a NIST