Litio solución patrón, 10000 mg/L Li en ácido nítrico 5% (de Li₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14394.AE
14394.AD
14394.AP
14394.AEEA
144
EUR
14394.AE
14394.AD
14394.AP
Litio solución patrón, 10000 mg/L Li en ácido nítrico 5% (de Li₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de litio
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certificaciones: Trazable a NIST