Litio solución patrón, 1000 mg/L Li en ácido nítrico 5% (de Li₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13821.AD
13821.AE
13821.AP
13821.ADEA
60.5
EUR
13821.AD
13821.AE
13821.AP
Litio solución patrón, 1000 mg/L Li en ácido nítrico 5% (de Li₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de litio
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certificaciones: Trazable a NIST