Litio solución patrón, 1000 mg/L Li en ácido nítrico 5% (de Li₂CO₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88076.AE
88076.AP
88076.AEEA
43.7
EUR
88076.AE
88076.AP
Litio solución patrón, 1000 mg/L Li en ácido nítrico 5% (de Li₂CO₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de litio
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certificaciones: Trazable a NIST