Molibdeno solución patrón, 1000 mg/L Mo en agua 1% amonio hidróxido (de (NH₄)₂MoO₄) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38719.AD 38719.AE
38719.ADEA 77 EUR
38719.AD 38719.AE
Molibdeno solución patrón, 1000 mg/L Mo en agua 1% amonio hidróxido (de (NH₄)₂MoO₄) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de molibdeno
Molecular Formula: (NH₄)₂MoO₄ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00003465
Certificaciones: Trazable a NIST