Sodio solución patrón, 10000 mg/L Na en ácido nítrico 5% (de Na₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14400.AD
14400.AE
14400.ADEA
107
EUR
14400.AD
14400.AE
Sodio solución patrón, 10000 mg/L Na en ácido nítrico 5% (de Na₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de sodio
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Certificaciones: Trazable a NIST