Sodio solución patrón, 1000 mg/L Na en ácido nítrico 5% (de Na₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13832.AD
13832.AE
13832.AP
13832.ADEA
60.5
EUR
13832.AD
13832.AE
13832.AP
Sodio solución patrón, 1000 mg/L Na en ácido nítrico 5% (de Na₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de sodio
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Certificaciones: Trazable a NIST