Sodio solución patrón, 1000 mg/L Na en ácido nítrico 5% (de Na₂CO₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88097.AE
88097.AP
88097.AEEA
46.8
EUR
88097.AE
88097.AP
Sodio solución patrón, 1000 mg/L Na en ácido nítrico 5% (de Na₂CO₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de sodio
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Certificaciones: Trazable a NIST