Níquel solución patrón, 10000 mg/L Ni en ácido nítrico 5% (de Ni) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14414.AD 14414.AE 14414.AP
14414.ADEA 103 EUR
14414.AD 14414.AE 14414.AP
Níquel solución patrón, 10000 mg/L Ni en ácido nítrico 5% (de Ni) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de níquel
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certificaciones: Trazable a NIST
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011137