Paladio solución patrón, 10000 mg/L Pd en ácido clorhídrico 20% (de Pd) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14432.AD 14432.AE 14432.AP
14432.ADEA 350 EUR
14432.AD 14432.AE 14432.AP
Paladio solución patrón, 10000 mg/L Pd en ácido clorhídrico 20% (de Pd) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de paladio
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certificaciones: Trazable a NIST