Platino solución patrón, 1000 mg/L Pt en ácido clorhídrico 7% (de H₂PtCl₆) Certipur® patrón mono elementos para ICP, Supelco®
Proveedor: Merck
Certipur®
1.70341.0100EA
560
EUR
1.70341.0100
Platino solución patrón, 1000 mg/L Pt en ácido clorhídrico 7% (de H₂PtCl₆) Certipur® patrón mono elementos para ICP, Supelco®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de platino