Praseodimio solución patrón, 10000 mg/L Pr en ácido nítrico 5% (de Pr₆O₁₁) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14433.AD
14433.AE
14433.AP
14433.ADEA
139
EUR
14433.AD
14433.AE
14433.AP
Praseodimio solución patrón, 10000 mg/L Pr en ácido nítrico 5% (de Pr₆O₁₁) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de praseodimio
Molecular Formula: Pr₆O₁₁ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174
Certificaciones: Trazable a NIST