Mercurio solución patrón, 10000 mg/L Hg en ácido nítrico 5% (de Hg) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14395.AD
14395.AE
14395.AP
14395.ADEA
98.2
EUR
14395.AD
14395.AE
14395.AP
Mercurio solución patrón, 10000 mg/L Hg en ácido nítrico 5% (de Hg) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de mercurio
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certificaciones: Trazable a NIST