Mercurio solución patrón, 1000 mg/L Hg en ácido nítrico 5% (de Hg) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13865.AE
13865.AD
13865.AEEA
84.9
EUR
13865.AE
13865.AD
Mercurio solución patrón, 1000 mg/L Hg en ácido nítrico 5% (de Hg) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de mercurio
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certificaciones: Trazable a NIST