Rutenio solución patrón, 1000 mg/L Ru en ácido clorhídrico 20% (de RuCl₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35767.AD
35767.AE
35767.AP
35767.ADEA
116
EUR
35767.AD
35767.AE
35767.AP
Rutenio solución patrón, 1000 mg/L Ru en ácido clorhídrico 20% (de RuCl₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de rutenio
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Certificaciones: Trazable a NIST