Samario solución patrón, 10000 mg/L Sm en ácido nítrico 5% (de Sm₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14417.AE
14417.AD
14417.AP
14417.AEEA
163
EUR
14417.AE
14417.AD
14417.AP
Samario solución patrón, 10000 mg/L Sm en ácido nítrico 5% (de Sm₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de samario
Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certificaciones: Trazable a NIST