Samario solución patrón, 1000 mg/L Sm en ácido nítrico 5% (de Sm₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
13854.AD 13854.AE
13854.ADEA 79.4 EUR
13854.AD 13854.AE
Samario solución patrón, 1000 mg/L Sm en ácido nítrico 5% (de Sm₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de samario
Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certificaciones: Trazable a NIST