Samario solución patrón, 1000 mg/l Sm en ácido nítrico 5% (de Sm₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88092.AE
88092.AP
88092.AEEA
55.1
EUR
88092.AE
88092.AP
Samario solución patrón, 1000 mg/l Sm en ácido nítrico 5% (de Sm₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de samario
Molecular Formula: Sm in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certificaciones: Trazable a NIST