Estroncio solución patrón, 10000 mg/L Sr en ácido nítrico 5% (de Sr(NO₃)₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14382.AD 14382.AE 14382.AP
14382.ADEA 119 EUR
14382.AD 14382.AE 14382.AP
Estroncio solución patrón, 10000 mg/L Sr en ácido nítrico 5% (de Sr(NO₃)₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de estroncio
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certificaciones: Trazable a NIST