Estroncio solución patrón, 1000 mg/L Sr en ácido nítrico 5% (de Sr(NO₃)₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13874.AD
13874.AE
13874.AP
13874.ADEA
61.4
EUR
13874.AD
13874.AE
13874.AP
Estroncio solución patrón, 1000 mg/L Sr en ácido nítrico 5% (de Sr(NO₃)₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de estroncio
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certificaciones: Trazable a NIST