Estroncio solución patrón, 1000 mg/L Sr en ácido nítrico 5% (de Sr(NO₃)₂) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88098.AE
88098.AP
88098.AEEA
47.4
EUR
88098.AE
88098.AP
Estroncio solución patrón, 1000 mg/L Sr en ácido nítrico 5% (de Sr(NO₃)₂) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de estroncio
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certificaciones: Trazable a NIST